Få mere at vide
4-Brom-2-nitroanilin, 98%
Artikelnummer. 11431050
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431050 100 g 100g
11421050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25468.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 875-51-4 | C6H5BrN2O2 | 217,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 875-51-4
Molekylær formel C6H5BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 217.02
MDL nummer MFCD00041312
InChI nøgle ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-bromo-2-nitro, 2-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-o-nitroaniline, p-bromo-o-nitroaniline, 4-bromo-2-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-nitrobenzeneamine, aniline, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzenamine, 1-amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 4-bromo-2-nitro-aniline
PubChem CID 70132
IUPAC navn 4-brom-2-nitroanilin
SMIL NC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-nitroaniline
Smeltepunkt 111 °C til 114 °C
Mængde 100 g
Formel vægt 217.02
Procent renhed 98%