Få mere at vide
4-brom-2-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10406282
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10406282 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10406282 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM06414DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-nitroaniline
CAS 875-51-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H5BrN2O2
MDL nummer MFCD00041312
Mængde 1 g
Synonym benzenamine, 4-bromo-2-nitro, 2-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-o-nitroaniline, p-bromo-o-nitroaniline, 4-bromo-2-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-nitrobenzeneamine, aniline, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzenamine, 1-amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 4-bromo-2-nitro-aniline
InChI nøgle ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
IUPAC navn 4-brom-2-nitroanilin
Molekylvægt (g/mol) 217.02
PubChem CID 70132
Formel vægt 217.02
Procent renhed 97%