missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline, TRC

Artikelnummer. 30342915
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30342915 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6993402.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
CAS 157026-18-1
Molekylær formel C7H4BrF3N2O2
Mængde 2.5 g
Synonym 4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrobenzotrifluoride
InChI formel InChI=1S/C7H4BrF3N2O2/c8-3-1-4(7(9,10)11)6(12)5(2-3)13(14)15/h1-2H,12H2
SMIL C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)N)[N+](=O)[O-])Br
IUPAC navn 4-bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Molekylvægt (g/mol) 285.02
Formel vægt 283.9408
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.