missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 157026-18-1 |
| Molekylær formel | C7H4BrF3N2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrobenzotrifluoride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrF3N2O2/c8-3-1-4(7(9,10)11)6(12)5(2-3)13(14)15/h1-2H,12H2 |
| SMIL | C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)N)[N+](=O)[O-])Br |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.02 |
| Formel vægt | 283.9408 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?