Få mere at vide
4-Bromo-2-methylpyridin, 97%
Beskrivelse
4-Brom-2-methylpyridin anvendes som udgangsmateriale ved fremstilling af krone-ester-bipyridiner og viologer gennem natrium- eller nikkel-reduktiv kobling, sidekædeoxidation og esterificering. Ydermere tjener det som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og i farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-brom-2-methylpyridin anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af krone-ester-bipyridiner og viologer gennem natrium- eller nikkel-reduktiv kobling, sidekædeoxidation og esterificering. Ydermere tjener det som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og i farvestoffer.
Opløselighed
Blandbar med dichlormethan. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lys- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-methylpyridine |
| Tæthed | 1.45 |
| Kogepunkt | 76 °C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | 79 °C (174 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.556 |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Blandet med dichlorethan. Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 172.03 |
| Procent renhed | 97% |