Få mere at vide
4-Bromo-2-methylphenol, 97%
Beskrivelse
4-Brom-2-methylphenol, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Brom-2-methylphenol, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-methylphenol |
| Smeltepunkt | 62 °C til 66 °C |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Molekylær formel | C7H7BrO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-bromo-o-cresol, 2-methyl-4-bromophenol, 4-bromo-2-methyl-phenol, o-cresol, 4-bromo, phenol, 4-bromo-2-methyl, 2-hydroxy-5-bromotoluene, p-bromocresol, 4-bromo-cresol, pubchem7106, acmc-1chy8 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| InChI nøgle | IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=C(C=CC(=C1)Br)O |
| IUPAC navn | 4-brom-2-methylphenol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Bromo-2-methylphenol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-2-methylphenol