Få mere at vide
4-Bromo-2-methylphenol, 97%
Beskrivelse
4-Brom-2-methylphenol, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Brom-2-methylphenol, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-methylphenol |
| Smeltepunkt | 62 °C til 66 °C |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Molekylær formel | C7H7BrO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-bromo-o-cresol, 2-methyl-4-bromophenol, 4-bromo-2-methyl-phenol, o-cresol, 4-bromo, phenol, 4-bromo-2-methyl, 2-hydroxy-5-bromotoluene, p-bromocresol, 4-bromo-cresol, pubchem7106, acmc-1chy8 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| InChI nøgle | IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=C(C=CC(=C1)Br)O |
| IUPAC navn | 4-brom-2-methylphenol |
| Vis mere |