Få mere at vide
4-Bromo-2-methylbenzensulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 15494477
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494477 10 g 10g
15484477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31835.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 139937-37-4 | C7H6BrClO2S | 269,537 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139937-37-4
Molekylær formel C7H6BrClO2S
Molekylvægt (g/mol) 269.537
MDL nummer MFCD01365820
InChI nøgle KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072
PubChem CID 2781338
IUPAC navn 4-brom-2-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 63 °C til 65 °C
Kogepunkt 164 °C (15 mmHg)
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 269.55
Procent renhed 97%