Få mere at vide
4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15214904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15214904 50 g 50g
15204904 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214904 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451780500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 139937-37-4
Molekylær formel C7H6BrClO2S
Molekylvægt (g/mol) 269.55
InChI nøgle KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072
PubChem CID 2781338
IUPAC navn 4-bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 62.0°C to 67.0°C
Kogepunkt 164.0°C (15.0 mmHg)
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel Br(CH3)C6H3SO2Cl
Mængde 50 g
Formel vægt 269.55
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.