missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo-2-methyl-2-butanol, TRC

Artikelnummer. 30329941
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329941 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329941 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6852651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methyl-2-butanol
CAS 35979-69-2
Molekylær formel C5H11BrO
Mængde 1 g
Synonym 4-Bromo-2-hydroxy-2-methylbutane
InChI formel InChI=1S/C5H11BrO/c1-5(2,7)3-4-6/h7H,3-4H2,1-2H3
SMIL CC(C)(O)CCBr
IUPAC navn 4-bromo-2-methylbutan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 167.04
Formel vægt 165.9993
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.