Få mere at vide
4-Bromo-2-methyl-2-butanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-methyl-2-butanol |
| CAS | 35979-69-2 |
| Molekylær formel | C5H11BrO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2-hydroxy-2-methylbutane |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11BrO/c1-5(2,7)3-4-6/h7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(O)CCBr |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-methylbutan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.04 |
| Formel vægt | 165.9993 |