Få mere at vide
4-Bromo-2-methyl-1-butene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-methyl-1-butene |
| CAS | 20038-12-4 |
| Molekylær formel | C5H9Br |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Bromo-3-methyl-3-butene, 2-Methyl-4-bromo-1-butene, 3-Methyl-3-butenyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h1,3-4H2,2H3 |
| SMIL | C=C(C)CCBr |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-methylbut-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.03 |
| Formel vægt | 147.99 |