Få mere at vide
4-Bromo-2-methoxyphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-methoxyphenol |
| CAS | 7368-78-7 |
| Molekylær formel | C7H7BrO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2-methoxyphenol (ACI), 2-Methoxy-4-bromophenol, 4-Bromoguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxybromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMIL | OC1=C(C=C(Br)C=C1)OC |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-methoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.03 |
| Formel vægt | 201.96 |