Få mere at vide
4-Bromo-2-methoxyphenol, 98%
Artikelnummer. 11904761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11904761 25 g Glasflaske 25g
11994751 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441950250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7368-78-7 | C7H7BrO2 | 203.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7368-78-7
Molekylær formel C7H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 203.04
InChI nøgle WHSIIJQOEGXWSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoguaiacol, 5-bromo-2-hydroxyanisole, 4-bromo-2-methoxy-phenol, phenol, 4-bromo-2-methoxy, 2-methoxy-4-bromophenol, 5bromoguaiacol, 5-bromoguaiacol, 5-bromguajacol, pubchem17271, acmc-209orr
PubChem CID 262234
IUPAC navn 4-brom-2-methoxyphenol
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methoxyphenol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35°C to 39°C
Farve Brun til farveløs
Kogepunkt 90°C to 92°C (1.0 hPa)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 203.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Low Melting Solid or Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-methoxyphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.