Få mere at vide
4-Bromo-2-methoxyphenol, 98%
Artikelnummer. 11362716
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362716 2 g 2g
11372716 10 g 10g
11382716 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08801.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7368-78-7 | C7H7BrO2 | 203.035 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7368-78-7
Molekylær formel C7H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 203.035
MDL nummer MFCD00051937
InChI nøgle WHSIIJQOEGXWSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoguaiacol, 5-bromo-2-hydroxyanisole, 4-bromo-2-methoxy-phenol, phenol, 4-bromo-2-methoxy, 2-methoxy-4-bromophenol, 5bromoguaiacol, 5-bromoguaiacol, 5-bromguajacol, pubchem17271, acmc-209orr
PubChem CID 262234
IUPAC navn 4-brom-2-methoxyphenol
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methoxyphenol
Smeltepunkt 32°C to 37°C
Kogepunkt 129°C to 132°C (12 mmHg)
Lugt Phenol-like
Mængde 2 g
Beilstein 2045286
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 203.04
Procent renhed 98%