Få mere at vide
4-Bromo-2-(methoxymethyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-(methoxymethyl)pyridine |
| CAS | 864412-04-4 |
| Molekylær formel | C7H8NOBr |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BrNO/c1-10-5-7-4-6(8)2-3-9-7/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMIL | COCc1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-(methoxymethyl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.05 |
| Formel vægt | 200.9789 |