Få mere at vide
4-Bromo-2-hydroxypyridin, 97%
Artikelnummer. 15444747
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444747 1 g 1g
15464747 250 mg 250mg
15454747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15444747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32067.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 36953-37-4 | C5H4BrNO | 173,997 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36953-37-4
Molekylær formel C5H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 173.997
MDL nummer MFCD00234041
InChI nøgle SSLMGOKTIUIZLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-hydroxypyridine, 4-bromopyridin-2-ol, 4-bromopyridin-2 1h-one, 4-bromo-2-pyridinol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-bromo-2 1h-pyridinone, 4-bromo-2-pyridone, 4-bromo-2-hydroxy pyridine, 2-hydroxy-4-bromopyridine, 2 1h-pyridinone, 4-bromo
PubChem CID 817115
IUPAC navn 4-brom-lH-pyridin-2-on
SMIL C1=CNC(=O)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-hydroxypyridine
Smeltepunkt 201 °C til 204 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 174
Procent renhed 97%