Få mere at vide
4-brom-2-fluorpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476630
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476630 5 g 5g
11466630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11476630 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27657.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128071-98-7
Molekylær formel C5H3BrFN
Molekylvægt (g/mol) 175.988
MDL nummer MFCD04112504
InChI nøgle PTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromopyridine, 4-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-fluoro, abbypharma ap-17-5099, pubchem1228, acmc-209bdf, pyff21, 4-bromo-2-fluoro pyridine, ksc493i4r, 4-bromanyl-2-fluoranyl-pyridine
PubChem CID 2762851
IUPAC navn 4-brom-2-fluorpyridin
SMIL C1=CN=C(C=C1Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluoropyridine
Brydningsindeks 1.53
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 175.99
Procent renhed 95%