Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorphenol, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-fluorophenol |
| Tæthed | 1.744 |
| Kogepunkt | 82 °C til 83 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 98 °C (208 °F) |
| Brydningsindeks | 1.566 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1861281 |
| Formel vægt | 191 |
| Procent renhed | ≥97% |