Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorophenol, 97+%
Artikelnummer. 11449732
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449732 5 g 5g
11459732 25 g 25g
11469732 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449732 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10804.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2105-94-4 | C6H4BrFO | 191.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2105-94-4
Molekylær formel C6H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 191.00
MDL nummer MFCD00011722
InChI nøgle RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene
PubChem CID 2724981
IUPAC navn 4-brom-2-fluorphenol
SMIL OC1=CC=C(Br)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluorophenol
Tæthed 1.744
Kogepunkt 82°C to 83°C (10 mmHg)
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.566
Mængde 5 g
Beilstein 1861281
Formel vægt 191
Procent renhed ≥97%