Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 112704-79-7 |
| Molekylær formel | C7H4BrFO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Fluoro-4-bromobenzoic Acid, NSC 190364, 4-Bromo-2-fluorobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrFO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(Br)cc1F |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-fluorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.01 |
| Formel vægt | 217.9379 |