Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-fluorobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 179232-29-2 |
| Molekylær formel | C8H6BrFO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Methyl 2-Fluoro-4-bromobenzoate, Methyl 4-Bromo-2-fluorobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrFO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(Br)cc1F |
| IUPAC navn | methyl 4-bromo-2-fluorobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.03 |
| Formel vægt | 231.9535 |