Få mere at vide
4-Brom-2-fluorbenzensulfonylchlorid, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 63 °C til 66 °C |
| Kogepunkt | 84 °C (0,5 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 273.51 |
| Procent renhed | 98% |