Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11425787
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425787 5 g 5g
11415787 1 g 1g
11435787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24352.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 216159-03-4 | C6H3BrClFO2S | 273.5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 216159-03-4
Molekylær formel C6H3BrClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 273.5
MDL nummer MFCD01090993
InChI nøgle XNYBZLRIUHNRQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 147\11-41, 4-bromo-2-fluorophenyl chlorosulfone, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-fluoro, pubchem5065, acmc-209via, ksc201o8l
PubChem CID 2736310
IUPAC navn 4-brom-2-fluorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)F)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 63°C to 66°C
Kogepunkt 84°C (0.5 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 273.51
Procent renhed 98%