Få mere at vide
4-Bromo-2-fluorobenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-fluorobenzamide |
| CAS | 292621-45-5 |
| Molekylær formel | C7H5BrFNO |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrFNO/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H2,10,11) |
| SMIL | NC(=O)c1ccc(Br)cc1F |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-fluorobenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.02 |