missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide |
| CAS | 749927-69-3 |
| Molekylær formel | C8H7BrFNO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Enzalutamide Impurity 62 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrFNO/c1-11-8(12)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CNC(=O)c1ccc(Br)cc1F |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-fluoro-N-methylbenzamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.05 |
| Formel vægt | 230.9695 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?