Få mere at vide
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamid, TRC
Artikelnummer. 30334167
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30334167 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30334167 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6850552.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
CAS 749927-69-3
Molekylær formel C8H7BrFNO
Mængde 2.5 g
Synonym Enzalutamide Impurity 62
InChI formel InChI=1S/C8H7BrFNO/c1-11-8(12)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
SMIL CNC(=O)c1ccc(Br)cc1F
IUPAC navn 4-bromo-2-fluoro-N-methylbenzamid
Molekylvægt (g/mol) 232.05
Formel vægt 230.9695