Få mere at vide
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol, 98%
Artikelnummer. p-7031175
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15484837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32153.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 320-76-3 | C6H3BrFNO3 | 236.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 320-76-3
Molekylær formel C6H3BrFNO3
Molekylvægt (g/mol) 236.00
MDL nummer MFCD00013372
InChI nøgle ACQVEWFMUBXEMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenol, synquest 4654-b-46, phenol, 4-bromo-2-fluoro-6-nitro, 4-bromo-2-fluoro-6-nitro-phenol, pubchem2842, acmc-209xa8, 4-bromo-2-fluoro 6-nitrophenol, 4-bromo-6-fluoro-2-nitrophenol, 2-fluoro-4-bromo-6-nitro-phenol, phenol,4-bromo-2-fluoro-6-nitro
PubChem CID 688116
IUPAC navn 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
SMIL OC1=C(F)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Mængde 1 g
Formel vægt 236
Procent renhed 98%