Få mere at vide
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol, 98%
Artikelnummer. 15494837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494837 5 g 5g
15484837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32153.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 320-76-3 | C6H3BrFNO3 | 236.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 320-76-3
Molekylær formel C6H3BrFNO3
Molekylvægt (g/mol) 236.00
MDL nummer MFCD00013372
InChI nøgle ACQVEWFMUBXEMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenol, synquest 4654-b-46, phenol, 4-bromo-2-fluoro-6-nitro, 4-bromo-2-fluoro-6-nitro-phenol, pubchem2842, acmc-209xa8, 4-bromo-2-fluoro 6-nitrophenol, 4-bromo-6-fluoro-2-nitrophenol, 2-fluoro-4-bromo-6-nitro-phenol, phenol,4-bromo-2-fluoro-6-nitro
PubChem CID 688116
IUPAC navn 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
SMIL OC1=C(F)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Mængde 5 g
Formel vægt 236
Procent renhed 98%