Få mere at vide
4-Bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl |
| CAS | 41604-19-7 |
| Molekylær formel | C12H8BrF |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Fluoro-4-bromobiphenyl, 4-Bromo-2-fluorobiphenyl, 4'-Bromo-2'-fluorobiphenyl |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8BrF/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| SMIL | Fc1cc(Br)ccc1c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-fluoro-1-phenylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.09 |
| Formel vægt | 249.9793 |