missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo-2-ethylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-ethylphenol |
| CAS | 18980-21-7 |
| Molekylær formel | C8 H9 Br O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5,10H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cc(Br)ccc1O |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-ethylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vægt | 199.9837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?