Få mere at vide
4-brom-2-ethylbenzen-1-sulfonylchlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2701561
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10621893
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00690DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-24-7
Molekylær formel C8H8BrClO2S
Molekylvægt (g/mol) 283.564
MDL nummer MFCD00204178
InChI nøgle UOIVESXBURLTPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-ethyl, pubchem5062, 4-bromo-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylphenylsulfonyl chloride, 4-bromanyl-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethyl-benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 2737536
IUPAC navn 4-brom-2-ethylbenzensulfonylchlorid
SMIL CCC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 283.57
Procent renhed 95%