Få mere at vide
4-Bromo-2-cyanopyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497367
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497367 1 g 1g
15407377 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15497367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34424.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 62150-45-2 | Molecular Formula: C6H3BrN2 | Molecular Weight: 183.008 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62150-45-2
Molekylær formel C6H3BrN2
Molekylvægt (g/mol) 183.008
MDL nummer MFCD04065805
InChI nøgle CZXDCTUSFIKLIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 693283
IUPAC navn 4-brompyridin-2-carbonitril
SMIL C1=CN=C(C=C1Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-cyanopyridine
Smeltepunkt 87 °C til 91 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Synonym 4-bromo-2-cyanopyridine, 4-bromopicolinonitrile, 4-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 4-bromo, 2-cyano-4-bromopyridine, 4-bromo-2-pyridinecarbonitrile, pubchem23829, 4-bromo-2-cyano-pyridine, 2-pyridinecarbonitrile,4-bromo, abbypharma ap-17-5586
Formel vægt 183.01
Procent renhed 97%