Få mere at vide
4-Bromo-2-chlorotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10759585 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10759585 100 g Glass bottle 100g
10400934 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10759585 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398281000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 89794-02-5
Molekylær formel C7H6BrCl
Molekylvægt (g/mol) 205.48
MDL nummer MFCD00060651
InChI nøgle LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chlorotoluene, 2-chloro-4-bromotoluene, 4-bromo-2-chloro toluene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl, 4-bromo-chlorotoluene, pubchem3603, 4-bromo-2chlorotoluene, 2-chloro 4-bromo toluene, acmc-209r2x
PubChem CID 2735554
IUPAC navn 4-bromo-2-chloro-1-methylbenzene
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chlorotoluene
CAS min % 97.5
Farve Yellow
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.5380g/mL
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589nm)
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.538
Lineær formel BrC6H3(Cl)CH3
Kogepunkt 212°C
Formel vægt 205.48
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-chlorotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.