Få mere at vide
4-Bromo-2-chlorotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-chlorotoluene |
| CAS min % | 97.5 |
| Farve | Yellow |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 1.5380g/mL |
| Kogepunkt | 212°C |
| Mængde | 25 g |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glass bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Bromo-2-chlorotoluene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.