Få mere at vide
4-Bromo-2-chloropyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462079
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462079 250 mg 250mg
15452079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64753.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Used as an primary and secondary intermediate for pharmaceutical, organic synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 885702-34-1
Molekylær formel C4H2BrClN2
Molekylvægt (g/mol) 193.43
MDL nummer MFCD08272196
InChI nøgle FBEBVAQOMVWORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 4-bromo-2-chloro-9ci, pyrimidine, 4-bromo-2-chloro, 2-chloro-4-bromopyrimidine
PubChem CID 45117394
IUPAC navn 4-bromo-2-chloropyrimidine
SMIL ClC1=NC=CC(Br)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chloropyrimidine
Mængde 250 mg
Beilstein 10334333
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 193.43
Procent renhed 98%