Få mere at vide
4-Bromo-2-chloropyridine, 94%
Artikelnummer. 11302369
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302369 5 g 5g
11312369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27299.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73583-37-6 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
Det bruges til syntese af quaterpyridin nemertellin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese af quaterpyridine nemertelline.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73583-37-6
Molekylær formel C5H3BrClN
Molekylvægt (g/mol) 192.44
MDL nummer MFCD03840756
InChI nøgle ONHMWUXYIFULDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromopyridine, pyridine, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chloro-pyridine, pubchem1171, acmc-1bjmw, ksc381c4t, tpc-py061, 4-bromo-2-chloropyridine, abbypharma ap-18-5387, 4-bromo-2-chloropyridine 5g
PubChem CID 3847770
IUPAC navn 4-brom-2-chlorpyridin
SMIL C1=CN=C(C=C1Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chloropyridine
Smeltepunkt 18°C to 20°C
Tæthed 1.734
Kogepunkt 70°C (3 mmHg)
Flammepunkt 104°C (219°F)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 192.44
Procent renhed 94%