Få mere at vide
(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetic Acid |
| CAS | 77228-67-2 |
| Molekylær formel | C8H6BrClO3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrClO3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)COc1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2-(4-bromo-2-chlorophenoxy)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.49 |
| Formel vægt | 263.9189 |