Få mere at vide
4-Brom-2-chlorphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-chlorophenol |
| CAS | 3964-56-5 |
| Molekylær formel | C6 H4 Br Cl O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-chlorophenol, 2-Chloro-4-bromophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrClO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H |
| SMIL | Oc1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-chlorphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.45 |
| Formel vægt | 205.9134 |