Få mere at vide
4-Brom-2-chlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30341069
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30341069 5 g
1 options
Artikelnummer. 30341069 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6841585G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chlorophenol
CAS 3964-56-5
Molekylær formel C6 H4 Br Cl O
Mængde 5 g
Synonym 4-Bromo-2-chlorophenol, 2-Chloro-4-bromophenol
InChI formel InChI=1S/C6H4BrClO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
SMIL Oc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC navn 4-bromo-2-chlorphenol
Molekylvægt (g/mol) 207.45
Formel vægt 205.9134