Få mere at vide
4-Bromo-2-chlorphenol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-chlorophenol |
| Smeltepunkt | 47 °C til 50 °C |
| Kogepunkt | 232 °C til 235 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2042867 |
| Formel vægt | 207.46 |
| Procent renhed | 98% |