Få mere at vide
4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10734183 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10734183 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10734183 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371430010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Navn note 97%
CAS 351003-52-6
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 75°C to 80°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H3BrCl2O2S
Lineær formel BrC6H3ClSO2Cl
MDL nummer MFCD03094630
Mængde 1 g
Synonym 4-bromo-2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-bromo-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem11732, 4-bromo-2-chloro-benzenesulfonyl chloride, acmc-1ag54, ksc221s9p
InChI nøgle OECYEHWJPRPCOH-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC(Br)=CC=C1S(Cl)(=O)=O
IUPAC navn 4-bromo-2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 289.95
PubChem CID 2734766
Formel vægt 289.96
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.