Få mere at vide
4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride, 96%
Artikelnummer. 11461397
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461397 100 g 100g
11441397 5 g 5g
11451397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24913.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 351003-52-6 | C6H3BrCl2O2S | 289.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 351003-52-6
Molekylær formel C6H3BrCl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 289.95
MDL nummer MFCD03094630
InChI nøgle OECYEHWJPRPCOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-bromo-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem11732, 4-bromo-2-chloro-benzenesulfonyl chloride, acmc-1ag54, ksc221s9p
PubChem CID 2734766
IUPAC navn 4-brom-2-chlorbenzensulfonylchlorid
SMIL ClC1=CC(Br)=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 76°C to 81°C
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 289.96
Procent renhed 96%