missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo-2-chlorobenzeneacetic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30337331
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337331 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337331 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68222525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chlorobenzeneacetic Acid Ethyl Ester
CAS 1261606-45-4
Molekylær formel C10H10BrClO2
Mængde 25 mg
Synonym Ethyl 2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)acetate
InChI formel InChI=1S/C10H10BrClO2/c1-2-14-10(13)5-7-3-4-8(11)6-9(7)12/h3-4,6H,2,5H2,1H3
SMIL CCOC(=O)Cc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC navn ethyl 2-(4-bromo-2-chlorophenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 277.54
Formel vægt 275.9553
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.