Få mere at vide
4-Bromo-2-chlorobenzeneacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-chlorobenzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1261606-45-4 |
| Molekylær formel | C10H10BrClO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10BrClO2/c1-2-14-10(13)5-7-3-4-8(11)6-9(7)12/h3-4,6H,2,5H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)Cc1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC navn | ethyl 2-(4-bromo-2-chlorophenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.54 |
| Formel vægt | 275.9553 |