Få mere at vide
4'-Bromo-2'-chloroacetanilide, 98+%
Artikelnummer. 11402948
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402948 25 g 25g
11412948 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18652.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3460-23-9 | C8H7BrClNO | 248.504 g/mol
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed Opløselig i varm
methanol (meget svag turbiditet).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3460-23-9
Molekylær formel C8H7BrClNO
Molekylvægt (g/mol) 248.504
MDL nummer MFCD00040852
InChI nøgle MITWNEIUIPGZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromo-2'-chloroacetanilide, n-4-bromo-2-chlorophenyl acetamide, 4-bromo-2-chloroacetanilide, acetamide, n-4-bromo-2-chlorophenyl, maybridge3_007422, 2-chlor-4-bromacetanilid, acmc-209i8u, buttpark 83\07-60, acetanilide, 4'-bromo-2'-chloro
PubChem CID 610167
IUPAC navn N-(4-brom-2-chlorphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromo-2'-chloroacetanilide
Smeltepunkt 151°C to 152°C
Mængde 25 g
Beilstein 2719133
Opløselighedsinformation Soluble in hot methanol (very faint turbidity).
Formel vægt 248.51
Procent renhed ≥98%