Få mere at vide
4-bromo-2-chloro-N-methylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-bromo-2-chloro-N-methylaniline |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrClN/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4,10H,1H3 |
| Formel vægt | 218.945 |