Få mere at vide
4-brom-2-chlor-6-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10223662
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10223662 10 g 10g
10039561 1 g 1g
10435712 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10223662 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01216EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7530-27-0
Molekylær formel C7H6BrClO
Molekylvægt (g/mol) 221.48
MDL nummer MFCD00002167
InChI nøgle IDDUDPYBPXKGCP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82031
IUPAC navn 4-brom-2-chlor-6-methylphenol
SMIL CC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3C6H2(OH)(Cl)Br
Mængde 10 g
Synonym 4-bromo-6-chloro-o-cresol, o-cresol, 4-bromo-6-chloro, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, 2-chloro-4-bromo-6-methylphenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxytoluene, #, phenol,4-bromo-2-chloro-6-methyl
Formel vægt 221.48
Procent renhed 97%