Få mere at vide
4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11401187
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11401187 1 g 1g
11411187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11401187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24163.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161045-79-0
Molekylær formel C6H3BrClFO
Molekylvægt (g/mol) 225.44
MDL nummer MFCD01631476
InChI nøgle QEYONPKSDTUPAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol,4-bromo-2-chloro-6-fluoro, pubchem2841, acmc-209dlz, intermediates-zcf02212, 3-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-fluoro, 4-bromo-2-chloro-6-fluorophenol
PubChem CID 2773270
IUPAC navn 4-bromo-2-chloro-6-fluorophenol
SMIL OC1=C(F)C=C(Br)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol
Mængde 1 g
Formel vægt 255.45
Procent renhed ≥97%