Få mere at vide
4-Bromo-2,6-xylidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine |
| CAS | 24596-19-8 |
| Molekylær formel | C8 H10 Br N |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-, 2,6-Xylidine, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 2,6-Dimethyl-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-Bromo-2,6-xylidine, NSC 227944 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc(Br)cc(C)c1N |
| IUPAC navn | 4-bromo-2,6-dimethylanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.076 |
| Formel vægt | 198.9997 |